Tlačiť
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzenesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR7576-10G OR7576-100G
APOSOR7576-10GEA 208.58 EUR
APOSOR7576-10G APOSOR7576-100G
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzenesulphonyl chloride 97%
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃Cl₃O₃S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00171551
Číslo CAS: 13432-81-0
OSN: 3261
ADR: 8,III