Tlačiť
2,6-Naphthalenedicarboxylic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,6-Naphthalenedicarboxylic Acid, Naphthalene-2,6-dicarboxylic acid
OR7563-100G OR7563-25G OR7563-5G
APOSOR7563-100GEA 210.99 EUR
APOSOR7563-100G APOSOR7563-25G APOSOR7563-5G
2,6-Naphthalenedicarboxylic acid 98%
2,6-Naphthalenedicarboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₈O₄
Mw: 216.19
Teplota varu: 422
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004105
Číslo CAS: 1141-38-4
EINECS: 214-527-0