Tlačiť
(2-Chlorophenyl)acetylene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Chloro-2-ethynylbenzene
OR7551T-25G OR7551T-5G OR7551T-100G
APOSOR7551T-25GEA 212.19 EUR
APOSOR7551T-25G APOSOR7551T-5G APOSOR7551T-100G
(2-Chlorophenyl)acetylene 98%
(2-Chlorophenyl)acetylene
Vzorec: C₈H₅Cl
Teplota varu: 82 °C/12mmHg
Hustota: 1,125 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 70 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00269951
Číslo CAS: 873-31-4