Tlačiť
3,5-Dichloro-4-pyridone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Dichloropyridin-4(1H)-one
OR7551-1G OR7551-5G
APOSOR7551-1GEA 24.95 EUR
APOSOR7551-1G APOSOR7551-5G
3,5-Dichloro-4-pyridone
3,5-Dichloro-4-pyridone
Vzorec: C₅H₃Cl₂NO
Teplota tavenia: 325 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051673
Číslo CAS: 17228-70-5
EINECS: 241-267-5