Tlačiť
2-Bromo-3-methoxypyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR7550-10G OR7550-1G OR7550-5G
APOSOR7550-10GEA 69.8 EUR
APOSOR7550-10G APOSOR7550-1G APOSOR7550-5G
2-Bromo-3-methoxypyridine
2-Bromo-3-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₆BrNO
Teplota tavenia: 45…49 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01570896
Číslo CAS: 24100-18-3
EINECS: 246-017-9