Tlačiť
Methyl-2-(2-furyl)benzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR7545-1G OR7545-250MG OR7545-500MG OR7545-5G
APOSOR7545-1GEA 298.02 EUR
APOSOR7545-1G APOSOR7545-250MG APOSOR7545-500MG APOSOR7545-5G
Methyl-2-(2-furyl)benzoate
Methyl-2-(2-furyl)benzoate
Vzorec: C₁₂H₁₀O₃
Mw: 202.21 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04039126
Číslo CAS: 39732-01-9