Tlačiť
p-Tolylhydrazinium chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR7543-100G OR7543-500G
APOSOR7543-100GEA 198.96 EUR
APOSOR7543-100G APOSOR7543-500G
p-Tolylhydrazinium chloride 98%
p-Tolylhydrazinium chloride
Vzorec: C₇H₁₁ClN₂
Teplota tavenia: 215…218 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00012940
Číslo CAS: 637-60-5
EINECS: 211-295-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,III