Tlačiť
1-Bromononane 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Nonyl bromide
OR7540-25G OR7540-100G OR7540-500G
APOSOR7540-25GEA 103.09 EUR
APOSOR7540-25G APOSOR7540-100G APOSOR7540-500G
1-Bromononane 98%
1-Bromononane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₇CH₃
Teplota varu: 200…201 °C
Hustota: 1,084 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000278
Číslo CAS: 693-58-3
EINECS: 211-755-2