Tlačiť
4,7-Dibromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1,6-Dibromo-2-hydroxynaphthalene-3-carboxylic acid
OR7538-100G OR7538-25G OR7538-5G
APOSOR7538-100GEA 126.18 EUR
APOSOR7538-100G APOSOR7538-25G APOSOR7538-5G
4,7-Dibromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid 97%
4,7-Dibromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid
Vzorec: C₁₁H₆Br₂O₃
Mw: 345.98 g/mol
Teplota tavenia: 251…255 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00046367
Číslo CAS: 1779-10-8
EINECS: 217-214-7