Tlačiť
6-Bromo-1-hexene 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR7533-100G OR7533-25G
APOSOR7533-100GEA 86.24 EUR
APOSOR7533-100G APOSOR7533-25G
6-Bromo-1-hexene 96%
6-Bromo-1-hexene
Vzorec: C₆H₁₁Br
Teplota varu: 47…51 °C/16mmHg
Hustota: 1,217 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 54 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000269
Číslo CAS: 2695-47-8
EINECS: 220-267-9
OSN: 1993
ADR: 3,III