Tlačiť
3-(Dimethylamino)acrylonitrile 97+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR7503-25G OR7503-1G OR7503-5G
APOSOR7503-25GEA 328.92 EUR
APOSOR7503-25G APOSOR7503-1G APOSOR7503-5G
3-(Dimethylamino)acrylonitrile 97+%
3-(Dimethylamino)acrylonitrile
Vzorec: C₅H₈N₂
Teplota varu: 76…80 °C/0,3mmHg
Hustota: 0,95 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001929
Číslo CAS: 2407-68-3
EINECS: 219-305-7
OSN: 3276
ADR: 6.1,III