Tlačiť
1-Naphthoyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR7500-100G OR7500-250G
APOSOR7500-100GEA 66.89 EUR
APOSOR7500-100G APOSOR7500-250G
1-Naphthoyl chloride 98%
1-Naphthoyl chloride
Vzorec: C₁₁H₇ClO
Mw: 190.63 g/mol
Teplota varu: 190 °C/35mmHg
Teplota tavenia: 16…19 °C
Hustota: 1.265 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004002
Číslo CAS: 879-18-5
EINECS: 212-903-9
OSN: 3265
ADR: 8 II