Tlačiť
Methyl-4'-aminobiphenyl-3-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR7486-1G OR7486-5G
APOSOR7486-1GEA 191.34 EUR
APOSOR7486-1G APOSOR7486-5G
Methyl-4'-aminobiphenyl-3-carboxylate
Methyl-4'-aminobiphenyl-3-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₃NO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04039111
Číslo CAS: 400747-22-0
OSN: 3077
ADR: 9+EHS,III