Tlačiť
4'-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
OR7460-10G OR7460-1G OR7460-5G
APOSOR7460-10GEA 544.36 EUR
APOSOR7460-10G APOSOR7460-1G APOSOR7460-5G
4'-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
4'-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₄H₁₂O₂
Mw: 212.248 g/mol
Teplota tavenia: 98…100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01862517
Číslo CAS: 52988-34-8