Tlačiť
4-(Methylsulphonyl)benzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR7440-5G OR7440-25G
APOSOR7440-5GEA 75.01 EUR
APOSOR7440-5G APOSOR7440-25G
4-(Methylsulphonyl)benzonitrile 98%
4-(Methylsulphonyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₇NO₂S
Teplota tavenia: 137…142 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00216489
Číslo CAS: 22821-76-7