Tlačiť
Coumarin-6-sulphonyl chloride 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Oxo-2H-chromene-6-sulphonyl chloride
OR7425-10G OR7425-5G
APOSOR7425-10GEA 330.53 EUR
APOSOR7425-10G APOSOR7425-5G
Coumarin-6-sulphonyl chloride 95+%
Coumarin-6-sulphonyl chloride
Vzorec: C₉H₅ClO₄S
Teplota tavenia: 115…120 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01941320
Číslo CAS: 10543-42-7
OSN: 3261
ADR: 8,II