Tlačiť
Methyl-5-methoxy-2-nitrobenzoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 5-methoxy-2-nitrobenzoate, 5-Methoxy-2-nitrobenzoic acid methyl ester
OR7411-1G OR7411-25G OR7411-5G OR7411-100G
APOSOR7411-1GEA 16.73 EUR
APOSOR7411-1G APOSOR7411-25G APOSOR7411-5G APOSOR7411-100G
Methyl-5-methoxy-2-nitrobenzoate 98%
Methyl-5-methoxy-2-nitrobenzoate
Vzorec: C₉H₉NO₅
Teplota tavenia: 54…57 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00662902
Číslo CAS: 2327-45-9