Tlačiť
5-Amino-3-methylisoxazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Methylisoxazol-5-ylamine, 3-Methylisoxazol-5-amine
OR7410-10G OR7410-1G OR7410-5G
APOSOR7410-10GEA 73 EUR
APOSOR7410-10G APOSOR7410-1G APOSOR7410-5G
5-Amino-3-methylisoxazole
5-Amino-3-methylisoxazole
Vzorec: C₄H₆N₂O
Teplota tavenia: 81…83 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003151
Číslo CAS: 14678-02-5
EINECS: 238-719-9