Tlačiť
3-(2-Furyl)benzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR7403-1G OR7403-250MG OR7403-50MG
APOSOR7403-1GEA 267.95 EUR
APOSOR7403-1G APOSOR7403-250MG APOSOR7403-50MG
3-(2-Furyl)benzonitrile
3-(2-Furyl)benzonitrile
Vzorec: C₁₁H₇NO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04039075
Číslo CAS: 112598-77-3
OSN: 3276
ADR: 6.1,III