Tlačiť
4'-Chlorobiphenyl-2-carboxylic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid, 4'-Chloro[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
OR7364-1G OR7364-5G
APOSOR7364-1GEA 193.74 EUR
APOSOR7364-1G APOSOR7364-5G
4'-Chlorobiphenyl-2-carboxylic acid 98%
4'-Chlorobiphenyl-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₉ClO₂
Teplota tavenia: 167…169 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03426504
Číslo CAS: 7079-15-4