Tlačiť
Aluminium bromide, anhydrous
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR7306-100G OR7306-25G
APOSOR7306-100GEA 216.21 EUR
APOSOR7306-100G APOSOR7306-25G
Aluminium bromide, anhydrous
Aluminium bromide
Vzorec: AlBr₃
Teplota varu: 265 °C
Teplota tavenia: 97 °C
Hustota: 3,205 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003421
Číslo CAS: 7727-15-3
EINECS: 231-779-7
OSN: 1725
ADR: 8,II