Tlačiť
3-Bromo-5-chloroaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Bromo-5-chlorophenylamine
OR7300-10G OR7300-5G OR7300-25G
APOSOR7300-10GEA 51.74 EUR
APOSOR7300-10G APOSOR7300-5G APOSOR7300-25G
3-Bromo-5-chloroaniline 98%
3-Bromo-5-chloroaniline
Vzorec: C₆H₅BrClN
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06797804
Číslo CAS: 96558-78-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,III