Tlačiť
1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N-((2-Methylphenyl)maleimide
OR7296-1G OR7296-5G
APOSOR7296-1GEA 150.02 EUR
APOSOR7296-1G APOSOR7296-5G
1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Vzorec: C₁₁H₉NO₂
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00022567
Číslo CAS: 4067-01-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,III