Tlačiť
Methyl-3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR7292-250G OR7292-50G
APOSOR7292-250GEA 555.18 EUR
APOSOR7292-250G APOSOR7292-50G
Methyl-3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate 98%
Methyl-3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₆Br₂O₃
Mw: 309.94
Teplota tavenia: 123…125 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016416
Číslo CAS: 41727-47-3