Tlačiť
N-Cyclohexylmaleimide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR7279-100G OR7279-25G
APOSOR7279-100GEA 245.49 EUR
APOSOR7279-100G APOSOR7279-25G
N-Cyclohexylmaleimide 98%
N-Cyclohexylmaleimide
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
Teplota tavenia: 81…89 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00043904
Číslo CAS: 1631-25-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,III