Tlačiť
5-Isobutyl-1,3-cyclohexanedione 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR7273-1G OR7273-5G
APOSOR7273-1GEA 38.17 EUR
APOSOR7273-1G APOSOR7273-5G
5-Isobutyl-1,3-cyclohexanedione 98%
5-Isobutyl-1,3-cyclohexanedione
Vzorec: C₁₀H₁₆O₂
Teplota tavenia: 125…129 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00129458
Číslo CAS: 57641-95-9