Tlačiť
4-Propylphenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-n-Propylbenzeneboronic acid, (4-Propylphenyl)boronic acid, 4-n-Propylphenylboronic acid
OR7257-1G OR7257-5G OR7257-10G
APOSOR7257-1GEA 16.7 EUR
APOSOR7257-1G APOSOR7257-5G APOSOR7257-10G
4-Propylphenylboronic acid
4-Propylphenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₃BO₂
Mw: 164.01 g/mol
Teplota tavenia: 89…97 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00859261
Číslo CAS: 134150-01-9