Tlačiť
2-Propoxyphenylboronic acid 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR7255-1G OR7255-5G
APOSOR7255-1GEA 107.75 EUR
APOSOR7255-1G APOSOR7255-5G
2-Propoxyphenylboronic acid 96%
2-Propoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₃BO₃
Mw: 180.0087 g/mol
Teplota tavenia: 65…69 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03427191
Číslo CAS: 134896-34-7