Tlačiť
4-(Octyloxy)phenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-n-Octyloxyphenylboronic acid, (4-(Octyloxy)phenyl)boronic acid, 4-n-Octyloxybenzeneboronic acid
OR7245-1G OR7245-25G OR7245-5G
APOSOR7245-1GEA 24.91 EUR
APOSOR7245-1G APOSOR7245-25G APOSOR7245-5G
4-(Octyloxy)phenylboronic acid
4-(Octyloxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₄H₂₃BO₃
Mw: 250.1400 g/mol
Teplota tavenia: 88…90 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00982004
Číslo CAS: 121554-09-4