Tlačiť
4-(Nonyloxy)phenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-(Nonyloxy)phenyl)boronic acid
OR7243-1G OR7243-5G
APOSOR7243-1GEA 326.06 EUR
APOSOR7243-1G APOSOR7243-5G
4-(Nonyloxy)phenylboronic acid 98%
4-(Nonyloxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₅H₂₅BO₃
Mw: 264.1700 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD04039033
Číslo CAS: 173392-87-5