Tlačiť
4-(Morpholino)phenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-Morpholinophenyl)boronic acid
OR7242-1G OR7242-250MG OR7242-5G
APOSOR7242-1GEA 28.24 EUR
APOSOR7242-1G APOSOR7242-250MG APOSOR7242-5G
4-(Morpholino)phenylboronic acid
4-(Morpholino)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₄BNO₃
Mw: 207.0341 g/mol
Teplota tavenia: 126…127 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03095169
Číslo CAS: 186498-02-2