Tlačiť
2-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2-(Morpholinomethyl)phenyl)boronic acid
OR7241-1G OR7241-5G
APOSOR7241-1GEA 127.78 EUR
APOSOR7241-1G APOSOR7241-5G
2-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid 98%
2-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₁H₁₆BNO₃
Mw: 221.0600 g/mol
Teplota tavenia: 222…226 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01319041
Číslo CAS: 223433-45-2