Tlačiť
3-(Methoxymethyl)phenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Methoxymethylphenylboronic acid, (3-(Methoxymethyl)phenyl)boronic acid
OR7232-1G OR7232-250MG OR7232-5G
APOSOR7232-1GEA 171.04 EUR
APOSOR7232-1G APOSOR7232-250MG APOSOR7232-5G
3-(Methoxymethyl)phenylboronic acid
3-(Methoxymethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₁BO₃
Mw: 165.99 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03412069
Číslo CAS: 142273-84-5