Tlačiť
5-Indoleboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (1H-indol-5-yl)boronic acid, (1H-Indol-5-yl)boronic acid, 5-Indolylboronic acid
OR7227-1G OR7227-25G OR7227-5G
APOSOR7227-1GEA 29.8 EUR
APOSOR7227-1G APOSOR7227-25G APOSOR7227-5G
5-Indoleboronic acid
5-Indoleboronic acid
Vzorec: C₈H₈BNO₂
Mw: 160.97 g/mol
Teplota tavenia: 170…175 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01319013
Číslo CAS: 144104-59-6