Tlačiť
4-(Hexyloxy)phenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: B-[4-(Hexyloxy)phenyl]boronic acid, 4-n-Hexyloxybenzeneboronic acid
OR7222-1G OR7222-25G OR7222-5G
APOSOR7222-1GEA 24.91 EUR
APOSOR7222-1G APOSOR7222-25G APOSOR7222-5G
4-(Hexyloxy)phenylboronic acid
4-(Hexyloxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₂H₁₉BO₃
Mw: 222.09 g/mol
Teplota tavenia: 85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04039027
Číslo CAS: 121219-08-7