Tlačiť
1-tert-Butyl-4-iodobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR7218-100G OR7218-25G
APOSOR7218-100GEA 104.69 EUR
APOSOR7218-100G APOSOR7218-25G
1-tert-Butyl-4-iodobenzene
1-tert-Butyl-4-iodobenzene
Vzorec: C₁₀H₁₃I
Teplota varu: 243 °C
Hustota: 1,468 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 106 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00052339
Číslo CAS: 35779-04-5