Tlačiť
3-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Formyl-4-methoxybenzeneboronic acid
OR7215-25G OR7215-5G
APOSOR7215-25GEA 216.21 EUR
APOSOR7215-25G APOSOR7215-5G
3-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
3-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₉BO₄
Teplota tavenia: 214…217 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02093661
Číslo CAS: 121124-97-8
OSN: 3261
ADR: 8,II