Tlačiť
N,N-Dimethyl 2-boronobenzenesulphonamide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(N,N-Dimethylsulphamoyl)benzeneboronic acid
OR7212-1G OR7212-5G
APOSOR7212-1GEA 145.8 EUR
APOSOR7212-1G APOSOR7212-5G
N,N-Dimethyl 2-boronobenzenesulphonamide
N,N-Dimethyl 2-boronobenzenesulphonamide
Vzorec: C₈H₁₂BNO₄S
Mw: 229.612 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04039023
Číslo CAS: 178432-25-2