Tlačiť
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Dimethylamino)benzeneboronic acid
OR7205-1G OR7205-5G OR7205-25G
APOSOR7205-1GEA 82.92 EUR
APOSOR7205-1G APOSOR7205-5G APOSOR7205-25G
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid 98%
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₂BNO₂
Mw: 165.00 g/mol
Teplota tavenia: 227 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01074642
Číslo CAS: 28611-39-4