Tlačiť
4-Cyclohexylphenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Cyclohexylbenzeneboronic acid, (4-Cyclohexylphenyl)boronic acid
OR7189-1G OR7189-5G
APOSOR7189-1GEA 249.5 EUR
APOSOR7189-1G APOSOR7189-5G
4-Cyclohexylphenylboronic acid 98%
4-Cyclohexylphenylboronic acid
Vzorec: C₁₂H₁₇BO₂
Mw: 204.08 g/mol
Teplota tavenia: 220 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02093068
Číslo CAS: 374538-04-2