Tlačiť
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Chloro-4-methylphenylboronic Acid, 3-Chloro-4-methylbenzeneboronic acid
OR7180-1G OR7180-5G OR7180-25G
APOSOR7180-1GEA 56.56 EUR
APOSOR7180-1G APOSOR7180-5G APOSOR7180-25G
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BClO₂
Mw: 170.40 g/mol
Teplota tavenia: 228…232 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04039010
Číslo CAS: 175883-63-3