Tlačiť
4-Butoxyphenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-Butoxyphenyl)boronic acid, 4-n-Butoxyphenylboronic acid
OR7178-1G OR7178-5G OR7178-10G
APOSOR7178-1GEA 24.91 EUR
APOSOR7178-1G APOSOR7178-5G APOSOR7178-10G
4-Butoxyphenylboronic acid
4-Butoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₅BO₃
Mw: 194.04
Teplota tavenia: 102…104 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03427054
Číslo CAS: 105365-51-3