Tlačiť
4-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-(tert-Butoxymethyl)phenyl)boronic acid
OR7176-1G OR7176-250MG OR7176-5G
APOSOR7176-1GEA 28.24 EUR
APOSOR7176-1G APOSOR7176-250MG APOSOR7176-5G
4-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid 98%
4-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₁H₁₇BO₃
Mw: 208.07 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03701685
Číslo CAS: 1024017-53-5