Tlačiť
6-Bromotetrazolo[1,5-a]pyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR7175-1G OR7175-5G
APOSOR7175-1GEA 261.53 EUR
APOSOR7175-1G APOSOR7175-5G
6-Bromotetrazolo[1,5-a]pyridine 98%
6-Bromotetrazolo[1,5-a]pyridine
Vzorec: C₅H₃BrN₄
Teplota tavenia: 148…153 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09258642
Číslo CAS: 35235-74-6