Tlačiť
3-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR7174-1G OR7174-5G
APOSOR7174-1GEA 33.13 EUR
APOSOR7174-1G APOSOR7174-5G
3-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid 98%
3-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₁H₁₇BO₃
Mw: 208.07 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03788411
Číslo CAS: 858364-78-0