Tlačiť
5-Methyl-1,3-cyclohexanedione 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR7172-100G OR7172-25G OR7172-5G
APOSOR7172-100GEA 301.24 EUR
APOSOR7172-100G APOSOR7172-25G APOSOR7172-5G
5-Methyl-1,3-cyclohexanedione 98%
5-Methyl-1,3-cyclohexanedione
Vzorec: C₇H₁₀O₂
Teplota tavenia: 125…132 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010379
Číslo CAS: 4341-24-6