Tlačiť
4,4'-Biphenyldiboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diyldiboronic acid
OR7161-5G OR7161-10G
APOSOR7161-5GEA 126.35 EUR
APOSOR7161-5G APOSOR7161-10G
4,4'-Biphenyldiboronic acid 97%
4,4'-Biphenyldiboronic acid
Vzorec: C₁₂H₁₂B₂O₄
Teplota tavenia: 300 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00151795
Číslo CAS: 4151-80-8