Tlačiť
4-Benzyloxy-3,5-dichlorophenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR7155-1G OR7155-250MG OR7155-5G
APOSOR7155-1GEA 146.01 EUR
APOSOR7155-1G APOSOR7155-250MG APOSOR7155-5G
4-Benzyloxy-3,5-dichlorophenylboronic acid
4-Benzyloxy-3,5-dichlorophenylboronic acid
Vzorec: C₁₃H₁₁BCl₂O₃
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04039002
Číslo CAS: 1003298-85-8
OSN: 1759
ADR: 8,II