Tlačiť
1,4-Phenyldiboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: p-Phenylenebisboronic acid, 1,4-Phenylenediboronic acid, 1,4-Phenyldiboric acid, 1,4-Benzenediboronic acid
OR7148-25G OR7148-5G OR7148-100G
APOSOR7148-25GEA 61.77 EUR
APOSOR7148-25G APOSOR7148-5G APOSOR7148-100G
1,4-Phenyldiboronic acid
1,4-Phenyldiboronic acid
Vzorec: C₆H₈B₂O₄
Teplota tavenia: >350 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00236018
Číslo CAS: 4612-26-4