Tlačiť
6-Hydroxy-3-coumaranone 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR7143-25G OR7143-100G
APOSOR7143-25GEA 86.24 EUR
APOSOR7143-25G APOSOR7143-100G
6-Hydroxy-3-coumaranone 95%
6-Hydroxy-3-coumaranone
Vzorec: C₈H₆O₃
Teplota tavenia: 242…246 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00068174
Číslo CAS: 6272-26-0